Learn More
Thermo Scientific™ Kit de detección de residuos de cacahuete (sensible) ELISA Systems™ para pruebas de alérgenos alimentarios
Código de producto. 15559123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 unidad
15559123 48 pruebas 1 unidad
1 options
Código de producto. 15559123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ESPRDS48
Detecte y cuantifique rápidamente el alérgeno de cacahuete Ara h2 en muestras de alimentos y medioambientales con este ensayo mejorado y extrasensible.
Simplifique las pruebas de alérgenos con el Kit de detección de residuos de cacahuete (sensible) ELISA Systems™, que ayuda a garantizar el cumplimiento de los requisitos de etiquetado de productos alimenticios. El enzimoinmunoanálisis de adsorción está diseñado para ofrecer una detección y una cuantificación sencillas, sensibles y rápidas de la proteína de cacahuete en muestras medioambientales y de alimentos. Este ensayo mejorado y extremadamente sensible se ha desarrollado y optimizado para detectar específicamente la proteína Ara h2.
Los cacahuetes son una de las principales causas de alergias alimentarias, tanto en niños como en adultos, y pueden inducir un choque anafiláctico.1 En los últimos años, se han identificado y caracterizado alérgenos de cacahuete. La proteína Ara h2 del cacahuete ha sido una a las que más atención se ha dedicado.2
Utilice el Kit de detección de residuos de cacahuete (sensible) ELISA Systems para la detección y cuantificación rápidas de la proteína Ara h2 en muestras de alimentos y medioambientales.
  • Rápido: Preparación de la muestra para la obtención de resultados en menos de 60 minutos para poder tener resultados y actuar rápidamente
  • Sencillo: Los reactivos líquidos y concentrados listos para usar, además del procedimiento de manipulación común para todos los kits, hacen que los ensayos ELISA Systems sean fáciles de implementar y ejecutar
  • Resistente: Los controles líquidos listos para usar y los reactivos sin alérgenos y sin control reducen el riesgo de contaminación cruzada que podría dar lugar a falsos positivos
  • Flexible: Uso para pruebas cualitativas o cuantitativas, un solo kit para varias aplicaciones
  • Sensible: Detecte proteínas o residuos de proteínas (incluyendo proteínas termoestables), a niveles bajos para mejorar la seguridad del producto
  • Con nuestro soporte: Nuestro experimentado equipo técnico está preparado para colaborar con usted y ayudarle a evitar retrasos en la obtención de los resultados de las pruebas
Todos los resultados deben interpretarse como parte de un plan de HACCP para alérgenos alimentarios. Toda muestra que devuelva un resultado positivo debe considerarse como un resultado presuntivo y es preciso realizar una confirmación o un análisis posteriores.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
ELISA Systems Pty Ltd fabrica los Kits de prueba de alérgenos alimentarios ELISA Systems™.
ELISA Systems es una marca comercial de ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de detección de residuos de cacahuete (sensible) ELISA Systems
Analitos detectables Alérgeno de cacahuete Ara h2
Formato del kit de inmunoensayo ELISA
Contenido del kit Concentrado de solución de extracción (20X), Concentrado de solución de extracción (20X) para muestras que contienen polifenoles, Concentrado de solución de tampón de lavado (20X), Conjugado enzimático, Patrón de control negativo, Patrón de control positivo, Solución de parada, Sustrato, Tiras reactivas
Cantidad 48 pruebas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C