Learn More
Kit de ELISA Systems™ para la detección de residuos de huevo para análisis de alérgenos alimentarios
Description
Simplifique las pruebas de alérgenos con el kit de ELISA Systems™ para la detección de residuos de huevo que le ayudará a garantizar el cumplimiento de los requisitos de etiquetado de productos alimenticios. El inmunoensayo enzimático está diseñado para ofrecer una detección y cuantificación sencillas, sensibles y rápidas de la caseína como indicador de la presencia de leche o productos lácteos. Se trata de un kit completo y listo para usar desarrollado y optimizado para obtener resultados rápidos y fiables que reducen significativamente el tiempo necesario para examinar los productos alimenticios adecuados en busca de residuos de huevo.
Utilice el kit de ELISA Systems para la detección de residuos de huevo para detectar y cuantificar rápidamente residuos de huevo en muestras alimentarias y medioambientales. El kit es adecuado principalmente para la detección de residuos de huevo sin cocer y también es adecuado para la prueba de vinos.
- Rápido: Preparación de la muestra para la obtención de resultados en menos de 60 minutos para poder tener resultados y actuar rápidamente
- Sencillo: Los reactivos líquidos y concentrados listos para usar, además del procedimiento de manipulación común para todos los kits, hacen que los ensayos ELISA Systems sean fáciles de implementar y ejecutar
- Resistente: Los controles líquidos listos para usar y los reactivos sin alérgenos y sin control reducen el riesgo de contaminación cruzada que podría dar lugar a falsos positivos
- Flexible: Uso para pruebas cualitativas o cuantitativas; un solo kit para varias aplicaciones
- Sensible: Detecte proteínas o residuos de proteínas (incluyendo proteínas termoestables), a niveles bajos para mejorar la seguridad del producto
- Con nuestro soporte: Nuestro experimentado equipo técnico está preparado para colaborar con usted y ayudarle a evitar retrasos en la obtención de los resultados de las pruebas
Dos de los principales alérgenos en la clara de huevo son la ovoalbúmina (54 %) y el ovomucoide (11 %)3. La ovoalbúmina es el principal alérgeno presente en la clara de huevo. El ovomucoide es alergénico en cantidades muy pequeñas y no es coagulable mediante el calor4.
La ovoalbúmina (debido a sus propiedades alergénicas) y el ovomucoide (debido a sus propiedades alergénicas y a sus propiedades termoestables) se han elegido como indicadores de proteína de huevo para el kit de ELISA Systems para la detección de residuos de huevo.
Todos los resultados deben interpretarse como parte de un plan de HACCP para alérgenos alimentarios. Toda muestra que devuelva un resultado positivo debe considerarse como un resultado presuntivo y es preciso realizar una confirmación o un análisis posteriores.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los kits de ELISA Systems™ para el análisis de alérgenos alimentarios están fabricados por ELISA Systems Pty Ltd.
ELISA Systems es una marca comercial de ELISA Systems Pty Ltd.
Specifications
Specifications
| Descripción | Kit de ELISA Systems para la detección de residuos de huevo |
| Analitos detectables | Ovoalbúmina y proteína de huevo ovomucoide |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA |
| Tipo de producto | Kit de detección de residuos de huevo |
| Contenido del kit | Concentrado de solución de extracción (20X), Concentrado de solución de tampón de lavado (20X), Conjugado enzimático, Patrón negativo, Patrones positivos, Solución de parada, Sustrato, Tiras reactivas |
| Cantidad | 48 pruebas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.