Learn More
Invitrogen™ ELISA-Light™ Immunoassay System with CSPD™ and Sapphire-II™ Substrate/Enhancer Solution
Descripción
- El formato de ensayo heterogéneo aumenta la sensibilidad y el rango dinámico y reduce la interferencia de los compuestos de prueba en el área de detección del ensayo (en comparación con los formatos de ensayo homogéneos)
- La detección del inmunoensayo quimioluminiscente permite una mayor sensibilidad y un mayor rango dinámico en comparación con los radioinmunoensayos e inmunoensayos que emplean la detección colorimétrica o fluorescente
- La alta sensibilidad y el amplio rango dinámico posibilitan una detección sensible con menos ensayos, ya que no es necesario diluir la muestra para que se ajuste al rango dinámico del ensayo
- Una amplia variedad de formulaciones de sustrato listas para usar permite al usuario optimizar con precisión la intensidad de la señal según los requisitos exactos de cada ensayo
- La cinética del ensayo luminiscente proporciona un periodo durante el que se pueden llevar a cabo mediciones, lo que permite la automatización del ensayo a través de aplicaciones de HTS
- La detección de inmunoensayos quimioluminiscentes proporciona aplicaciones versátiles como inmunoensayos de tipo sándwich, inmunoensayos competitivos y ensayos de captura de sondas de ADN
- Los inmunoensayos no radiactivos eliminan las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
Amplíe los límites de detección
El sistema ELISA-Light ofrece una excelente combinación de alta sensibilidad y rendimiento para ensayos medidos en luminómetro. El sistema ELISA-Light amplía significativamente los límites de detección de la mayoría de los inmunoensayos realizados previamente con métodos colorimétricos e isotópicos.
Distintas formulaciones de sustrato/potenciado
El kit contiene reactivos optimizados para pruebas tipo ELISA quimioluminiscentes que emplean etiquetas de fosfatasa alcalina, y está disponible con una selección de formulaciones de sustrato quimioluminiscentes listas para usar que contienen sustrato CSPD o CDP-Star™ con potenciadores de luminiscencia Sapphire-II o Emerald-II™. Las distintas formulaciones de sustrato/potenciador proporcionan múltiples opciones que permiten al usuario optimizar los luminómetros o ensayos específicos. La formulación específica que proporcionará la mayor sensibilidad para un ensayo concreto puede variar. Por este motivo, existe un kit de muestras ELISA que contiene las cuatro formulaciones de sustrato/potenciador, lo que le facilitará el desarrollo del ensayo.
Especificaciones
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con (equipo): Lector de microplacas
- Etiqueta o colorante: Fosfatasa alcalina AP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de inmunoensayo con solución de sustrato/potenciador |
| Cantidad | 1000 ensayos |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Conjugado | AP |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Línea de productos | ELISA-Light |
| Tipo de sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene suficiente reactivo para 1000 ensayos. Almacenar a 4 °C. |