Learn More
Invitrogen™ ELISA-Light™ Immunoassay System with CDP-Star™ and Emerald-II™ Substrate/Enhancer Solution
Descripción
- El formato de ensayo heterogéneo aumenta la sensibilidad y el rango dinámico y reduce la interferencia de compuestos de ensayo en la parte de detección del ensayo (en comparación con los formatos de ensayo homogéneos)
- La detección del inmunoensayo quimioluminiscente permite una mayor sensibilidad y un rango dinámico mejorado en comparación con los radioinmunoensayos e inmunoensayos que emplean la detección clorimétrica o fluorescente
- La alta sensibilidad y el amplio rango dinámico permiten la detección sensible con menos ensayos, ya que no es necesario diluir la muestra para ajustarse al rango dinámico del ensayo
- Una amplia variedad de formulaciones de sustrato listas para usar permite al usuario optimizar con precisión la intensidad de la señal según los requisitos exactos de un ensayo
- La cinética del ensayo luminiscente proporciona una ventana durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
- La detección de inmunoensayos quimioluminiscentes proporciona aplicaciones versátiles como inmunoensayos de tipo sándwich, inmunoensayos competitivos y ensayos de captura de sondas de ADN
- Los inmunoensayos no radiactivos eliminan las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
Amplíe los límites de detección
El sistema ELISA-Light ofrece una excelente combinación de alta sensibilidad y rendimiento para ensayos medidos en un luminómetro. El sistema ELISA-Light amplía significativamente los límites de detección de la mayoría de los inmunoensayos realizados previamente con métodos colorimétricos e isotópicos.
Varias formulaciones de sustrato/potenciador
El kit contiene reactivos optimizados para ELISA quimioluminiscentes que emplean etiquetas de fosfatasa alcalina y está disponible con una selección de formulaciones de sustrato quimioluminiscentes listas para usar que contienen sustrato CSPD o CDP-Star™ con potenciadores de luminiscencia Sapphire-II o Emerald-II™. Varias formulaciones de sustrato/potenciador proporcionan opciones que permiten al usuario optimizar sus ensayos o luminómetros específicos. La formulación específica que proporcionará la mayor sensibilidad para un ensayo específico puede variar. Por lo tanto, hay disponible un kit de muestras ELISA que contiene las cuatro formulaciones de sustrato/potenciador para facilitar el desarrollo del ensayo.
Especificaciones
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con (equipo): Lector de microplacas
- Etiqueta o colorante: Fosfatasa alcalina AP
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de inmunoensayo con solución de sustrato/potenciador |
| Cantidad | 1000 ensayos |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Conjugado | AP |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Línea de productos | ELISA-Light |
| Tipo de sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene suficiente reactivo para 1000 ensayos. Almacenar a 4 °C. |