Learn More
Elimusertib, MedChemExpress
Código de producto. 16463418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463418 10 mg 10 miligramos
16442766 25 mg 25 miligramos
16434646 100 mg 100 miligramos
16426147 5 mg 5 miligramos
16419946 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101566
MedChemExpress Elimusertib (BAY-1895344) is a potent, orally active and selective ATR inhibitor with an IC50 of 7 nM. Elimusertib has anti-tumor activity. Elimusertib can be used for the research of solid tumors and lymphomas.
Elimusertib (BAY-1895344) is a potent, orally active and selective ATR inhibitor with an IC50 of 7 nM. Elimusertib has anti-tumor activity. Elimusertib can be used for the research of solid tumors and lymphomas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elimusertib
CAS 1876467-74-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N7O
Cantidad 10 mg
Sinónimo BAY 1895344
Información de solubilidad DMSO : 5.4 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC=C1C2=C(C=CN=C3C4=CC=NN4)C3=NC(N5[C@H](C)COCC5)=C2
Peso molecular (g/mol) 375.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.43
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease