Learn More
eliglustat, Mikromol™
Descripción
Eliglustat
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eliglustat |
| CAS | 491833-29-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Eliglustat |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23H36N2O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Octanamide, N-[(1R,2R)-2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinylmethyl)ethyl]-, N-[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinylmethyl)ethyl]octanamide, Cerdelga, Eliglustat, Genz 99067 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36N2O4/c1-2-3-4-5-6-9-22(26)24-19(17-25-12-7-8-13-25)23(27)18-10-11-20-21(16-18)29-15-14-28-20/h10-11,16,19,23,27H,2-9,12-15,17H2,1H3,(H,24,26)/t19-,23-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCCC1)[C@H](O)c2ccc3OCCOc3c2 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,2R)-1-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-1-hidroxi-3-pirrolidin-1-ilpropan-2-il]octanamida |
| Mostrar más |