Learn More
Eliglustat, MedChemExpress
Código de producto. 16476238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476238 10 mg 10 miligramos
16452367 50 mg 50 miligramos
16421459 1 mg 1 miligramo
16408837 5 mg 5 miligramos
16456586 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14885
MedChemExpress Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eliglustat
CAS 491833-29-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H36N2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Genz 99067
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (247.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Peso molecular (g/mol) 404.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.54
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism