missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELF4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 13452047
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 UL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13452047 100 μL 100 UL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13452047 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA527932

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (80%), Rat (81%), Bovine (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

ELF4 is transcriptional activator that binds to DNA sequences containing the consensus 5'-WGGA-3'. The protein acts synergistically with RUNX1 to transactivate the IL3 promoter. Also transactivates the PRF1 promoter in natural killer (NK) cells. This protein plays a role in the development and function of NK and NK T-cells and in innate immunity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELF4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Elf4
N.º de referencia del gen Q99607
Alias de gen AV314029; BC042423; E74 like ETS transcription factor 4; E74-like factor 4; E74-like factor 4 (ets domain transcription factor); E74-like factor 4; myeloid elf-1-like factor; myeloid elf-1 like factor; ELF4; ELFR; ENSMUSG00000053512; ETS-related transcription factor Elf-4; Gm9907; MEF; myeloid elf-1 like factor; myeloid Elf-1-like factor; RGD1560743
Símbolos de los genes Elf4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 60 and 323 of Human ELF4
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.