Learn More
Elexacaftor, TRC
Código de producto. 30012194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012194 5 mg 5 miligramos
30010268 0.5 mg 0.50 miligramo
30010831 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE2015455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216712-66-0
Fórmula molecular C26H34F3N7O4S
Peso molecular (g/mol) 597.65
Sinónimo N-(1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl)-6-[3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl]-2-[(4S)-2,2,4-trimethylpyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxamide, N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-6-[3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl]-2-[(4S)-2,2,4-trimethyl-1-pyrrolidinyl]-3-pyridinecarboxamide, VX 445
SMILES C[C@@H]1CN(c2nc(ccc2C(=O)NS(=O)(=O)c3cn(C)nc3C)n4ccc(OCC(C)(C)C(F)(F)F)n4)C(C)(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elexacaftor
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34F3N7O4S/c1-16-12-25(5,6)35(13-16)22-18(23(37)33-41(38,39)19-14-34(7)31-17(19)2)8-9-20(30-22)36-11-10-21(32-36)40-15-24(3,4)26(27,28)29/h8-11,14,16H,12-13,15H2,1-7H3,(H,33,37)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.2345
Porcentaje de pureza >95%