Learn More
Elexacaftor, MedChemExpress
Descripción
Elexacaftor (VX-445, Compound 1) is a modulator of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). Elexacaftor (VX-445, Compound 1) facilitates the processing and trafficking of CFTR to increase the amount of CFTR at the cell surface.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Elexacaftor |
| CAS | 2216712-66-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H34F3N7O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | VX-445 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (209.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1(C)C[C@H](C)CN1C2=C(C(NS(C3=CN(C)N=C3C)(=O)=O)=O)C=CC(N4C=CC(OCC(C)(C(F)(F)F)C)=N4)=N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 597.65 |
| Mostrar más |