Learn More
Eleutheroside E, TRC
Código de producto. 30137332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137332 10 mg 10 miligramos
30134912 25 mg 25 miligramos
30011010 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE50502510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39432-56-9
Fórmula molecular C34 H46 O18
Peso molecular (g/mol) 742.72
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(3R,3aS,6S,6aR)-6-[3,5-dimetoxi-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenilo]-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrofuro[3,4-c]furano-3-il]-2,6-dimetoxifenoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3OC[C@H]4[C@H]3CO[C@@H]4c5cc(OC)c(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c(OC)c5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eleutheroside E
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, [(1R,3aR,4S,6aS)-tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene) bis-, β-D-Glucopyranoside, (tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene) bis-, [1R-(1α,3aβ,4β,6aα)]-, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, β-D-glucopyranoside deriv., Eleutheroside E, [(1R,3aR,4S,6aS)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2,6-dimethoxy-4,1-phenylene) bis-β-D-glucopyranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C34H46O18/c1-43-17-5-13(6-18(44-2)31(17)51-33-27(41)25(39)23(37)21(9-35)49-33)29-15-11-48-30(16(15)12-47-29)14-7-19(45-3)32(20(8-14)46-4)52-34-28(42)26(40)24(38)22(10-36)50-34/h5-8,15-16,21-30,33-42H,9-12H2,1-4H3/t15-,16+,21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,33+,34+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 742.2684
Porcentaje de pureza >95%