Learn More
Eleutheroside E, MedChemExpress
Descripción
Eleutheroside E, a principal component of Eleutherococcus enticosus, has anti-inflammatory and protective effects in ischemia heart.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eleutheroside E |
| CAS | 39432-56-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H46O18 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (134.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC(C=C1[C@H]2[C@@](CO[C@@H]3C4=CC(OC)=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]5O)O)O[C@@H]5CO)C(OC)=C4)([H])[C@]3([H])CO2)=C(C(OC)=C1)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO |
| Peso molecular (g/mol) | 742.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 742.72 |
| Mostrar más |