Learn More
Eletriptán, TRC
Código de producto. 30135743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135743 50 mg 50 miligramos
30135645 5 mg 5 miligramos
17931735 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE50500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143322-58-1
Fórmula molecular C22 H26 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 382.52
Sinónimo 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole, 1H-Indole, 3-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-, (R)-, (R)-5-[2-(Benzenesulfonyl)ethyl]-3-[(N-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-1H-indole, Eletriptan, UK 116044
Nombre IUPAC 5-[2-(benzenosulfonil)etilo]-3-[[(2R)-1-metilpirrolidina-2-il]metil]-1H-indol
SMILES CN1CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eletriptan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O2S/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1715
Porcentaje de pureza >95%