Learn More
Eletriptán N-óxido, TRC
Código de producto. 30180337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180337 5 mg 5 miligramos
30180312 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5050105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217641-89-8
Fórmula molecular C22H26N2O3S
Peso molecular (g/mol) 398.52
Sinónimo 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole N Oxide;
Nombre IUPAC 5-[2-(benzenosulfonil)etilo]-3-[[(2R)-1-metil-1-oxidopirrolidina-1-ium-2-il]metil]-1H-indol
SMILES C[N+]1([O-])CCC[C@@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eletriptan N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O3S/c1-24(25)12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-28(26,27)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3/t19-,24?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1664