Learn More
Elesclomol, MedChemExpress
Código de producto. 16491187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491187 50 mg 50 miligramos
16437687 5 mg 5 miligramos
16424948 10 mg 10 miligramos
16405726 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12040
MedChemExpress Elesclomol (STA-4783) is a potent copper ionophore and promotes copper-dependent cell death (cuproptosis).
Elesclomol specifically binds ferredoxin 1 (FDX1) α2/α3 helices and β5 strand. Elesclomol inhibits FDX1-mediated Fe-S cluster biosynthesis. Elesclomol is an oxidative stress inducer that induces cancer cell apoptosis. Elesclomol is a reactive oxygen species (ROS) inducer. Elesclomol can be used for Menkes and associated disorders of hereditary copper deficiency research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elesclomol
Forma física Solid
CAS 488832-69-5
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N4O2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo STA-4783
Información de solubilidad DMSO : ≥ 22 mg/mL (54.93 mM)
SMILES S=C(C1=CC=CC=C1)N(NC(CC(NN(C(C2=CC=CC=C2)=S)C)=O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 400.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.52
Porcentaje de pureza 98.46%