Learn More
Ácido elenólico (>90%), TRC
Código de producto. 30132724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132724 5 mg 5 miligramos
30012271 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5010305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34422-12-3
Fórmula molecular C11 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 242.23
Sinónimo 2H-Pyran-4-acetic acid, 3-formyl-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2-methyl-, (2S,3S,4S)-, 2H-Pyran-4-acetic acid, 3-formyl-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2-methyl-, [2S-(2α,3α,4β)]-, Elenolic acid (6CI,7CI), Glutaric acid, 3-(1-formylpropenyl)-2-(hydroxymethylene)-, 1-methyl ester (8CI), (2S,3S,4S)-3-Formyl-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2-methyl-2H-pyran-4-acetic acid, Elenaic acid
Nombre IUPAC 2-[(2S,3S,4S)-3-formil-5-metoxicarbonil-2-metil-3,4-dihidro-2H-piran-4-il]ácido acético
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](C)[C@@H](C=O)[C@@H]1CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elenolic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O6/c1-6-8(4-12)7(3-10(13)14)9(5-17-6)11(15)16-2/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,14)/t6-,7-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.079
Porcentaje de pureza >95%