Learn More
Elemicina, TRC
Código de producto. 30012204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012204 250 mg 250 miligramos
30006270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE501020250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-11-6
Fórmula molecular C12 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 208.25
Sinónimo Benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-(2-propen-1-yl)-, Benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 5-allyl-1,2,3-trimethoxy- (8CI), Elemicin (6CI), 1,2,3-Trimethoxy-5-(2-propen-1-yl)benzene, 1,2,3-Trimethoxy-5-(2-propenyl)benzene, 1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-2-propene, 1-Allyl-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-Trimethoxyallylbenzene, 4-Allyl-1,2,6-trimethoxybenzene, 5-(Prop-2-enyl)-1,2,3-trimethoxybenzene, 5-Allyl-1,2,3-trimethoxybenzene, NSC 16704
Nombre IUPAC 1,2,3-trimetoxi-5-prop-2-enilbenceno
SMILES COc1cc(CC=C)cc(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elemicin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-10(13-2)12(15-4)11(8-9)14-3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099