Learn More
Cole-Parmer™ Kit de agitador modular multiposición elements™
Código de producto. 16406629 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9,5 cm
Velocidad:
De 100 a 1500 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Velocidad Unit Size
16406629 9,5 cm De 100 a 1500 rpm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16406629 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 8400380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    841.79€ / paquete de 1
    Ahorro 218.21€
    20% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agitador completamente personalizable diseñado para optimizar sus necesidades de agitación y su espacio de trabajo.
  • Coloque hasta 10 placas de agitación en función de sus necesidades
  • Funcionamiento «tocar y deslizar» sencillo
  • Pantalla LCD con parámetros en tiempo real
  • Parte superior del agitador de cristal resistente a la corrosión
  • A
  • Specifications
    Velocidad De 100 a 1500 rpm
    Posiciones de agitación. 4
    Material de la placa superior Vidrio
    Tensión 100/240 V
    Diámetro (métrico) 9,5 cm
    Frecuencia 50/60 Hz
    Incluye Módulo de control, cuatro placas de agitación, cables USB, cable de alimentación y adaptador de CA
    Control de velocidad Digital
    Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
    Temporizador Hasta 9 h
    Tipo Agitador de varias posiciones
    Peso con embalaje (imperial) 4,23 lb
    Peso con embalaje (métrico) 1,92 kg