Learn More
Skytec Elements™ Guantes de seguridad Elements EMG133
Código de producto. 30274605
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274605 Grande 10 pares
30274568 Pequeño 10 pares
30274503 Medio 10 pares
30274644 XL 10 pares
30274639 2XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30274605 Proveedor Skytec Elements™ N.º de proveedor EMG00133BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.00€
    6.12€ / 10 pares
    Ahorro 1.88€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Un guante de manipulación general muy flexible, elástico y cómodo. Ideal para operaciones precisas que requieren excelente destreza en condiciones secas o grasosas.
  • Guante multiusos con palma recubierta de poliéster/poliuretano
  • El revestimiento de palma de poliuretano duradero resiste desgarros y abrasión.
  • Excelente agarre en condiciones de manejo en seco.
  • El forro transpirable mantiene la mano fresca y ayuda a reducir la transpiración.
  • Sin pelusa
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Poliéster
Tipo de producto Guante de trabajo
Tamaño Grande
Material de revestimiento Poliéster
Longitud (métrico) 250 mm