Learn More
MedChemExpress Eledoisin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.73% |
| CAS | 69-25-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1188.4 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 18.15 mg/mL (15.27 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Sinónimo | Eledone peptide |