Learn More
MedChemExpress Eledoisin Related Peptide
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 2990-43-4 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 706.94 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Eledoisin-Related Peptide∣ Eledoisin RP |