Learn More
Cole-Parmer™ Sonda de temperatura para Cole-Parmer™ Estaciones de reacción con agitación RS-250D-S
Código de producto. 11889570
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
OMCA Digi-Mantle, STEM RS9000
OS1025
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11889570 OS1025 cada uno
11767863 OMCA Digi-Mantle, STEM RS9000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11889570 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3663070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    156.60€ / paquete de 1
    Ahorro 60.40€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Mantenga su estación de reacción funcionando sin problemas con esta sonda de temperatura.
  • Adecuado para su uso con Cole-Parmer™ Estaciones de reacción de la serie Integrity 10, RS-200 o RS-250.
  • Garantía de 1 año.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) OS1025
Tipo Sonda de temperatura