Learn More
Bibby Scientific™ Elemento de calentamiento de repuesto Electrothermal™
Código de producto. 11778422
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11778422 500 ml cada uno
11758422 100 ml cada uno
11768422 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11778422 Proveedor Bibby Scientific™ N.º de proveedor 9996699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    357.73€ / paquete de 1
    Ahorro 39.27€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con EMEA3/6/0500
Tensión 230 V
Vataje 200 W
Tipo de producto Elemento de calentamiento de repuesto
Frecuencia 50 Hz