Learn More
Cole-Parmer™ Estación de reacción Integrity 10, Universal Power
Código de producto. 11788332
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11788332 1 a 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11788332 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3663000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50025.00€
    45059.75€ / paquete de 1
    Ahorro 4965.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Controle individualmente la temperatura y la velocidad de agitación para cada celda con la estación de reacción Integrity 10.
  • Realice 10 experimentos independientes a la vez, ahorrándole tiempo y dinero
  • Visualiza los resultados de tus experimentos en tiempo real en el monitor
  • Transfiera datos fácilmente a una PC a través de un USB puerto o tarjeta SD
  • Las velocidades de agitación variables de 350 a 1200 rpm garantizan una mezcla homogénea de la muestra.
  • Establezca la temperatura de la muestra entre – 30 y °150 C con ± Precisión de °temperatura de 0,5 C
  • Accesorio opcional disponible para reflujo y trabajo en condiciones inertes.
  • Garantía de 3 años
  • Nueva versión mejorada de PS20001
Utilice la estación de reacción Integrity 10 para ejecutar diez experimentos independientes a la vez. Al configurar la temperatura y la velocidad de agitación individualmente para cada celda, se puede evaluar el impacto de ambas al mismo tiempo, acelerando la química de investigación diez veces.
Configure fácilmente sus parámetros de prueba utilizando el menú de pantalla táctil fácil de usar. Los íconos intuitivos reducen el potencial de errores costosos mientras que los perfiles preprogramados para mediciones de rutina le ahorran tiempo. Almacene los resultados con información como la composición de la reacción, el propietario del experimento, la concentración y el nombre del perfil con sello de datos. Vea el progreso de la reacción dentro de cada celda en el monitor grande. También puede mostrar resultados de un vistazo de forma gráfica. La amplia capacidad de almacenamiento le permite capturar y revisar datos. Descargar datos a una PC a través de un USB puerto o tarjeta SD. Solicite el software 36630-92 para un análisis y evaluación más profundos.
Controle la temperatura de cada celda a través del bloque o utilizando una sonda de temperatura en la solución de cada celda. A ± Una °estabilidad de temperatura de 0,5 °C y un sobreimpulso mínimo del punto de ajuste de 0,5 °C garantizan °la precisión de la temperatura. Establezca rampas entre 0,1 °C/min y 5 °C/min para un enfriamiento y calentamiento rápidos. Utilice la función de choque para obtener cambios de temperatura aún más rápidos, lo cual es ideal para determinaciones cinéticas. El agitador magnético controlado individualmente se puede configurar para velocidades entre 350 y 1200 rpm (use solo barras agitadoras cilíndricas de 12 x 4,5 mm o barras agitadoras ovaladas de 10 x 6 mm). Solicite mangas reductoras y tubos de ensayo para acomodar volúmenes de muestra de hasta 1 mL.
El cabezal de reflujo/inertetización 36630-97 es ideal cuando es necesario ejecutar reacciones paralelas durante un tiempo prolongado, como suele requerirse en experimentos de química orgánica. Úselo con tapas inertizantes para proporcionar una atmósfera inerte a las diez celdas. El diseño integrado elimina la necesidad de conectar líneas de gas individuales a cada celda para una solución más segura y efectiva.
Tenga en cuenta:  A partir de mayo de 2022, el número de modelo PS20001 de la estación de reacción electrotérmica ha cambiado de nombre. Cole-Parmer Integridad 10. Todas las mismas excelentes características y especificaciones, sólo que con un aspecto nuevo y mejorado.
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 a 25 ml
Temperatura máxima 150 °C
Para utilizar con (equipo) 10 tubos de 25 ml
Incluye Calentador de bloque seco de 10 posiciones
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Tipo de producto Estación de reacción
Tensión 230 V
Garantía 3 años