Learn More
Cole-Parmer™ Baño de flotación de tejido serie FB-200
Código de producto. 11738342
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Baño flotante
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11738342 Baño flotante cada uno
1 options
Código de producto. 11738342 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 4857255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    729.48€ / paquete de 1
    Ahorro 310.52€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Baño de flotación de tejidos serie FB-200 diseñado para ayudar en la preparación de tejidos en laboratorios de histología y patología.
  • Ajuste fácilmente la temperatura entre 86 y 158 °F (30 y 70 °C)
  • El borde ancho sirve como superficie de secado para los portaobjetos procesados.
  • Tiempo de calentamiento rápido: —calienta 2,25 L de agua a 45 °C en 40 minutos.
  • Estabilidad de la temperatura de ±0,5 °C
  • Volumen: 2 L
Utilice el baño de flotación de tejido antes de colocar las secciones de parafina en los portaobjetos para evitar arrugas y pliegues. El interior y el borde de PTFE negro reducen la fatiga visual al disminuir el resplandor y mejorar la visibilidad de las secciones de tejido. El exterior de aluminio con recubrimiento en polvo blanco se mantiene limpio. Las características de seguridad incluyen una luz indicadora integrada que le avisa cuando la unidad está encendida, así como apagado automático.
Solicite una tapa de baño y un termómetro para ayudar a mantener la temperatura deseada. Ordene gelatina para aumentar la tensión superficial del agua en el baño de flotación.
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 5 °C a 75 °C
Tipo Baño flotante
Modelo MH8516
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 330 x 140 mm
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm
Anchura (imperial) 13 in
Anchura (métrico) 330 mm
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 140 mm
Peso (imperial) 6 lb.
Peso (métrico) 2,7 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 240 W
Tensión 230 V
Vataje 240 W
Frecuencia 50/60 Hz