Learn More
Cole-Parmer™ Controlador Digi-Mantle serie SHM-250
Código de producto. 11757863
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
VAC 230
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11757863 VAC 230 cada uno
1 options
Código de producto. 11757863 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3620413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4170.00€
    3041.47€ / paquete de 1
    Ahorro 1128.53€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Utilice el controlador Digi-Mantle serie SHM-250 para calentar mantos con cartuchos intercambiables.
  • Ajuste la velocidad y la temperatura en segundos con la pantalla intuitiva.
  • Elija el controlador que cumpla con sus requisitos de suministro de energía.
  • Los cartuchos calefactores se venden por separado.
  • Diseñado para proporcionar una respuesta integral al calentamiento y agitación de fluidos en diversos formatos de recipientes.
  • Este producto tiene un diseño modular, lo que permite una intercambiabilidad completa entre mantos (se venden por separado) de distintos tamaños.
  • Con su revolucionario diseño, fácil de leer y fácil de usar, CTC Panel de control táctil capacitivo (Capacitance Touch Control), que permite configurar la temperatura y la velocidad de agitación necesarias en tan solo unos segundos.
  • Cuando se instala la sonda de temperatura, la calefacción se controla a través del circuito de retroalimentación de temperatura y la temperatura real se muestra en el controlador.
  • Los nuevos bloques secos vienen con un sensor de temperatura incorporado.
  • Esto permite visualizar la temperatura real del bloque en todo momento.
  • Al utilizar una sonda y un bloque seco con sensor incorporado, la temperatura mostrada es la medida por la sonda.
  • El controlador digital y la disposición del motor permiten un control preciso de la agitación a baja velocidad.
  • Se proporciona una agitación uniforme a través de un conjunto de imán giratorio motorizado ubicado para proporcionar un enlace de flujo magnético máximo para girar la barra agitadora en cada recipiente de reacción.
El sistema completo requiere:
  1. Responsable del tratamiento
  2. Cartucho calefactor
  3. Accesorios (opcionales)
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Para utilizar con Electrothermal Digi-Mantles
Tensión VAC 230
Pantalla Tres dígitos
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Tipo de producto Responsable del tratamiento
Temperatura (métrico) Ambiente hasta 450 °C
máx. (imperial) Ambiente a 842 °F