Learn More
Cole-Parmer™ Tubos capilares de vidrio
Código de producto. 11674420 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11674420 2 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11674420 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0301068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    408.53€ / paquete de 1000
    Ahorro 143.47€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Tubos capilares de vidrio compatibles con aparatos de punto de fusión digital.
  • 10 x 100 tubos capilares.
  • 2,0 mm (D.E.)
Especificaciones
Tipo de producto Tubos capilares
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con (equipo) Medidor de punto de fusión digital electrotérmico
Cantidad de embalaje 1000 Pk.