Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de clase 2 Electrosoft
Código de producto. 12687543
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 8.9,10,11
Código de producto.
12687543 Tamaño: 8.9,10,11
1 options
Código de producto. 12687543 Proveedor Honeywell Safety Products™ N.º de proveedor 209022111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Protegen contra los riesgos eléctricos. Los guantes de clase 2 Electrosoft Honeywell™ son duraderos y anatómicos para que resulten fáciles de poner y quitar.
  • Para el trabajo eléctrico con una tensión máxima de 17000 voltios.
  • Para utilizar con protectores de cuero para conseguir también una protección mecánica.
  • Guante aislante de látex de caucho natural.
  • Categoría RC.
  • Cantos cortados.
  • Clase 2.
  • Forma anatómica para ponerlos y quitarlos con facilidad.
  • El interior ligeramente pulverizado aumenta la comodidad.
  • Duraderos.
  • Excelentes propiedades dieléctricas.
  • Buena movilidad.
  • El puño largo protege gran parte del antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Arcos eléctricos No
Certificaciones/conformidad CE Categoría: III contra riesgos irreversibles. EN 60903-2003, CEI 903-2002, Categoría de PPE de la CE: 3, garantía de calidad: ISO 9001/2000, número de certificado de la CE: 7008, número de declaración CE: 7008
Clasificación Clase 2
Color Beige
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8, 9, 10, 11
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 2.3 mm
Para utilizar con (aplicación) Sectores relacionados con la electricidad
Estilo de puño de los guantes Cantos cortados
Longitud (métrico) 41 cm
Tensión 17.000V