Learn More
Honeywell™ Guantes de látex de clase 00 ELECTROSOFT
Descripción
- Guante aislante de látex natural beige
- Cantos cortados
- Categoría AZC
- La forma ergonómica y el interior ligeramente pulverizado hacen que el guante sea fácil de deslizar y retirar de la mano
- La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
- El grosor (0,5 mm) asegura una buena movilidad y protege frente a corrientes de trabajo de hasta 500 voltios
- Para utilizar con protectores de cuero para conseguir también una protección mecánica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 60903-2003, CEI 903-2002 |
| Color | Beige |
| Material | Látex |
| Tamaño | 11 |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Longitud (métrico) | 36 cm |