Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de electroporación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12348212 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura de la separación (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura de la separación (métrico) unitSize
12348212 4 mm paquete de 50
12338212 1 mm paquete de 50
10227570 2 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12348212 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 554011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    235.60€ / paquete de 50
    Ahorro 8.40€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con estas cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior que cuentan con tapones mate de colores.
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con las cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior Thermo Scientific™ que cuentan con tapones mate de colores.
  • Disponibles con separación entre electrodos de 1 mm, 2 mm o 4 mm
  • Preesterilizadas y envasadas individualmente
  • Compatibles con todos los electroporadores comunes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Tipo Cubeta de electroporación
Anchura de la separación (métrico) 4 mm