Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores de viales electrónicos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Coloque o retire los cierres de viales para capsular con alta seguridad de las muestras y con solo pulsar un botón utilizando capsuladores y descapsuladores electrónicos de viales.
Coloque o retire los cierres de viales para capsular con alta seguridad de las muestras y con solo pulsar un botón. Los capsuladores y descapsuladores de viales electrónicos Thermo Scientific™ están disponibles como modelos portátiles y de alta potencia para tapones de viales para encapsular de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm.
La ventana de mensajes del capsulador electrónico ofrece toda la información importante de un solo vistazo, como:
- La potencia de capsulado real
- Un mensaje de error después de un proceso de capsulación incorrecto
- Estadísticas y registro de los resultados recientes de capsulación
- En el idioma que elija (inglés, chino, japonés, alemán, francés, español, italiano, coreano)
Estos capsuladores de viales electrónicos también incluyen opciones ajustables para obtener los mejores resultados de encapsulado y un motor con una vida útil ampliada y sin emisión de partículas.
Capsuladores electrónicos de alta potencia
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Recomendado para tapones de acero porque proporciona mayor fuerza de capsulación independientemente del estado de carga de la batería ?non-ascii?
- Incluye una fuente de alimentación de CC de 12 voltios con cable de alimentación ?non-ascii?
- Los kits incluyen cabezales de descapsulado y capsulado; también están disponibles por separado ?non-ascii?
- Se puede utilizar como dispositivo portátil ?non-ascii?
- Base de accesorios ajustable opcional para mayor comodidad ?non-ascii?
Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Para el capsulado de viales con tapones de aluminio, de liberación de presión y bimetálicos ?non-ascii?
- El icono de carga de la batería de la pantalla a color cambia a rojo cuando queda poca batería ?non-ascii?
- Incluye una batería iones de litio totalmente recargable y una fuente de alimentación/cargador universal con adaptadores de enchufe internacionales ?non-ascii?
Máxima seguridad de las muestras con herramientas de capsulado electrónicas
?non-ascii?- ?non-ascii?
- El capsulado y descapsulado de los viales se puede realizar en la mayoría de las bandejas de muestras. ?non-ascii?
- La selección de cabezales de capsulado también incluye cabezales de capsulado especiales para tapones abatibles de 13 mm y 20 mm; hay disponibles más accesorios especiales previa petición. ?non-ascii?
Specifications
Specifications
| Tubos de almacenamiento compatibles | Tubos con tapones de rosca de 20 mm |
| Formato de destapado | Electrónico - Manual/programable |
| Descripción | Kit de capsuladores electrónicos de alta potencia de 20 mm |
| Incluye | Herramienta electrónica de alta potencia, fuente de alimentación de CC de 12 voltios con cable de alimentación, cabezal de encapsulado de 20 mm, cabezal de descapsulado de 20 mm |
| Funcionamiento | Funcionamiento portátil programable o manual |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones de aluminio, bimetálicos y de acero de 20 mm |
| Tamaño | 20 mm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.