Learn More
BRAND™ Electronic Repetitive Pipette HandyStep™
Código de producto. 15679240 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15679240 De 1 a 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15679240 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 705080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Electronic Repetitive Pipette HandyStep™ is a microprocessor-controlled battery-operated repetitive pipette for fatigue-free dispensings in a variety of applications.
  • Motorized design reduces hand strain and eliminates operator inconsistency
  • Automatic tip size recognition of the encoded PD-Tips
  • Saves time and prevents errors through automatic tip size recognition
  • After inserting the tip, the size is automatically recognized and displayed, making it easy to select the volume to be dispensed
  • Suitable for use with Encode™ tips, Repet tips, Combitips™, Combitips™ plus and other compatible dispenser tips
  • Continuously variable volume setting from 1 μL to 50 mL
  • Provides three different functions: Dispensing, Automatic Dispensing and Pipetting
  • Replaceable nickel-metal-hydride battery pack can be charged either inside or outside the instrument
  • HandyStep™ electronic with interface is the central component for integration into automated systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Encode Tip, Repet Tip, CombiTip, CombiTip Plus and Other Compatible Dispenser Tips
Número de canales 1
Línea de productos HandyStep
Tipo Pipeta de repetición electrónica
Volumen (métrico) De 1 a 50 mL
Incluye Interface RS 232, AC adapter
Tipo de tapón EU plug
Garantía 12 meses