Learn More
Ebro Electronic™ TPX Sonda 330
Código de producto. 10717093
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -100 °C a 500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10717093 De -100 °C a 500 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10717093 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13415439
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sonda para TFX 430/GFX 460
PT 100, 4 conductores clase A, Lemo talla 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva EMC 2014/30/UE; EN 61326-1:2013; Directiva RoHS 2011/65/UE; Reglamento de compatibilidad electromagnética 2016 BS EN 61326-1:2013; Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos; EN 13485
Diámetro de la sonda (métrico) 8 mm
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Laboratorio, control de temperatura, medición de aire, fluidos, sustancias dúctiles, medios agresivos y superficies, monitorización de procesos
Altura (métrico) 54 mm
Tipo de inmersión Total o parcial
Longitud (métrico) 355 mm
Material Acero inoxidable, Plástico
Modelo TFX 430 & TPX 330
Tipo de sonda Clase PT 100 protegida
Resolución 0,01 °C desde −10,00 °C a 199,99 °C, 0,1 °C °de rango restante
Peso (métrico) 0.4 kg
Tipo de producto Sonda
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a 500 °C
Para utilizar con (equipo) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330, TFX 430
Anchura (métrico) 162 mm
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.