Learn More
Beskrivelse
- Las cabezas de crimpado y decapado se compran por separado
Tekniske data
Tekniske data
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Funcionamiento | Automático |
| Tipo | Herramienta de engarce de alta potencia electrónica |
| Para utilizar con (equipo) | Para todos los tapones de rosca de 11 mm y 20 mm |
| Tamaño | 11 mm, 20 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?