Learn More
La-Pha-Pack GmbH Electronic Handheld Crimper for 13 mm Flip-Off Caps
Código de producto. 16326218 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cápsulas de cierre (13 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16326218 Cápsulas de cierre (13 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 16326218 Proveedor La-Pha-Pack GmbH N.º de proveedor 60180ECR13FO
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
Crimper includes a fully rechargeable lithium ion battery, universal power supply/recharger, and international plug adapters.
  • Electronic Handheld Crimper
  • For use with 13 mm Crimp Caps
  • Fully rechargeable lithium ion battery
  • Universal power supply/recharger
  • International plug adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cápsulas de cierre (13 mm)
Batería, tipo Lithium-ion
Diámetro (métrico) 13 mm
Incluye Power Supply/Recharger, and International Plug Adaptors
Tipo de producto Crimper Jaw