Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos, nivel 3, aplicaciones de alto rendimiento
Código de producto. 16389735 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Capsulador electrónico de 11 mm
Capsulador electrónico de 13 mm
Capsulador electrónico de 20 mm
Capsulador electrónico de 8 mm
Descapsulador electrónico de 11 mm
Descapsulador electrónico de 13 mm
Descapsulador electrónico de 20 mm
Unidad de potencia del capsulador/descapsulador electrónico
Tamaño:
110/240 V
11 mm
13 mm
20 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño Tamaño de la unidad
16389735 Capsulador electrónico de 20 mm 20 mm cada uno
16397906 Capsulador electrónico de 11 mm 11 mm cada uno
16329236 Capsulador electrónico de 13 mm 13 mm cada uno
16339236 Capsulador electrónico de 8 mm 8 mm cada uno
16307916 Descapsulador electrónico de 11 mm 11 mm cada uno
16376218 Descapsulador electrónico de 13 mm 13 mm cada uno
16398145 Descapsulador electrónico de 20 mm 20 mm cada uno
16366218 Unidad de potencia del capsulador/descapsulador electrónico 110/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16389735 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180ECR20
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Utilice los capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos de Thermo Scientific™ para respectivamente colocar o retirar los tapones de cápsula de los viales.
Utilice los capsuladores y descapsuladores portátiles electrónicos de Thermo Scientific™ para respectivamente colocar o retirar los tapones de cápsula de los viales. Estos capsuladores y descapsuladores portátiles de alta potencia están disponibles en 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm, y le permiten sellar o retirar los tapones de cápsula con una mano simplemente pulsando un botón. Adecuado para el encapsulado de viales con tapones de aluminio, de liberación de presión y bimetálicos.
La ventana de mensajes del capsulador electrónico ofrece toda la información importante de un solo vistazo. Este dispositivo tiene un rendimiento de nivel 3, lo que significa que está diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
Capsulador y descapsulador portátil
  • El icono de carga de la batería de la pantalla a color cambia a rojo cuando queda poca batería
  • Incluye una batería de iones de litio totalmente recargable y una fuente de alimentación/cargador universal con adaptadores de enchufe internacionales
Aparece la ventana de mensajes…
  • La potencia de capsulado real
  • Un mensaje de error después de un proceso de capsulación incorrecto
  • Estadísticas y registro de los resultados recientes de capsulación
  • En el idioma que elija (inglés, chino, japonés, alemán, francés, español, italiano, coreano)
Estos capsuladores de viales electrónicos también incluyen opciones ajustables para obtener los mejores resultados de encapsulado y un motor con una vida útil ampliada y sin emisión de partículas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Funcionamiento Funcionamiento manual mediante botones
Fuente de alimentación Batería de iones de litio totalmente recargable
Tipo Capsulador electrónico de 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de encapsular de 20 mm
Tamaño 20 mm
Línea de productos SureSTART nivel 3
Cantidad Each