Learn More
Mitutoyo Transportador electrónico/digital
Código de producto. 15129035 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución: ± 0,1 °C
Código de producto.
15129035 Resolución: ± 0,1 °C
1 options
Código de producto. 15129035 Proveedor Mitutoyo N.º de proveedor 9723000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Digital Protractor measures angles in the full 360° range.
  • Resolution is ±0.1°
  • Accuracy is ±0.1° at level and plumb.
  • Zero setting and hold.
  • Operates on one 9 V battery (included).
Especificaciones
Tipo de producto Digital Protractor
Pantalla Digital
Exactitud ±0.1°
Batería, tipo 9 V
Descripción Electronic/Digital Protractor
temp 0° to 360°
Resolución ±0.1°