Learn More
Hirschmann™ Bureta electrónica Solarus™
Código de producto. p-8013424
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10205991 20 ml cada uno
11632249 10 ml cada uno
10093991 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205991 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9392020
Pantalla digital con energía solar para una lectura sencilla de los resultados de titulación. Alta precisión con pistón compuesto de PTFE de doble sello.
  • Para titulación manual sensible
  • Las piezas de transporte de medios se pueden esterilizar con vapor a 121 °C
  • Rotación libre
  • Sistema de recirculación de medios para una ventilación rápida y sencilla sin perder reactivos
  • Los paneles solares son la fuente de alimentación de la pantalla
  • Utilizar en un intervalo de temperatura de 4 °C a 50 °C
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 20 ml
Material De vidrio
Para utilizar con (aplicación) Trabajo de campo ambiental, análisis de alimentos o bebidas, química general, valoraciones industriales, aplicaciones de tratamiento de aguas residuales
Tolerancia ±0,20 ml
Tipo Bureta electrónica
Class Clase A
Certificaciones/conformidad ASTM E287, DIN EN ISO 385