Learn More
OHAUS™ Balanza electrónica - Serie NVT
Código de producto. 16315125 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
16315125 NVT6201 cada uno
16313488 NVT12000 cada uno
16474529 NV2201 cada uno
16620643 NV222 cada uno
16660304 NV422 cada uno
16670304 NV622 cada uno
16680304 NV221 cada uno
16690304 NV621 cada uno
16600314 NV1201 cada uno
16610314 NVT2201 cada uno
16620314 NVT4201 cada uno
16630314 NVT2200 cada uno
16640314 NVT6200 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16315125 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30456391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.84€
    351.02€ / paquete de 1
    Ahorro 52.82€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Balanzas portátiles multifuncionales adecuadas para el pesaje diario
  • Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Descripción Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección mecánica y de software contra sobrecarga/subcarga, indicador de estabilidad, indicador de batería baja, apagado automático, opciones de impresión seleccionables por el usuario, ajustes de comunicación seleccionables por el usuario
Capacidad 6200.00 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.1000 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de control
Linealidad 0.2000 g
Modelo NVT6201
Repetibilidad 0.2000 g
Tiempo de estabilización 1.500 s
Modos de pesaje Quilate, Grano, Gramo, Kilogramo, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, & Libra:Onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Longitud (imperial) 9,80 in.
Longitud (métrico) 250,00 mm
Anchura (imperial) 9,50 in.
Anchura de la cubeta (imperial) 9.100 in.
Anchura (métrico) 240,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 230.000 mm
Altura (imperial) 2,90 in
Altura (métrico) 74.000 mm
Fondo (imperial) 9,80 in.
Fondo de la cubeta (imperial) 6,900 in.
Fondo (métrico) 250,00 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 174.000 mm
Peso (imperial) 3.300 lb.
Peso (métrico) 1,500 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas)