Learn More
Mettler Toledo™ Solución electrolítica de 1 M de KNO3
Código de producto. 10059164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
250 ml
6 × 250 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ml
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10059164 25 ml 25 ml
10753903 250 ml 250 ml
12689245 6 × 250 ml 1500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10059164 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51343182
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye un tapón especial para recargar fácilmente los electrodos. La solución electrolítica de 1 M de KNO3 de Mettler Toledo™ proporciona un electrolito con puente para un rendimiento óptimo de las semiceldas de electrodo de ion selectivo (ISE) de la serie DX. Se utiliza para la determinación de amonio, potasio y nitrato.
La medición con electrodos selectivos de iones (ISE) es la forma más fácil y asequible de determinar la concentración de iones. Sin embargo, las ISE requieren un manejo cuidadoso y el uso de las soluciones correctas. Es importante llenar el electrodo de referencia de cada ISE con la solución de electrolito recomendada. El electrolito correcto minimizará los problemas de conexión y proporcionará una temperatura y un tiempo de respuesta óptimos.
  • Recomendado para usar con semiceldas ISE de la serie DX
  • Se usa para la determinación de amonio, potasio y nitrato
  • Equipado con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos
  • El electrolito debe rellenarse o sustituirse regularmente para ofrecer un buen rendimiento de los electrodos
  • Disponible en botellas de 25 ml y 250 ml, y 6 × Paquete a granel de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,9 oz
Capacidad (métrico) 25 ml
Color Incolora
Concentración 1 mol/l de KNO3
Descripción Electrolito de KNO3 de 1 mol/l, 25 ml
Para utilizar con (equipo) Semicelda ISE de la serie DX
Tipo Solución electrolítica con puente de ISE
Tipo de solución de llenado 1 M KNO3; 25 ml, electrolito
Intervalo de pH 6
Cantidad 25 ml