Learn More
Hanna Instruments™ Solución de llenado de electrolitos
Código de producto. 13427516
Change view
Click to view available options
Junta:
Doble
Concentración:
3,5 M de KCl
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Junta Concentración unitSize
13427516 Doble 3,5 M de KCl paquete de 4
1 options
Código de producto. 13427516 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI7082
Contiene 3,5 M KCl para electrodos de unión doble y 3,5 M + AgCl para unión sencilla. La solución de llenado de electrolitos Hanna Instruments™ garantiza el máximo rendimiento de medición de un electrodo de pH o de ORP de unión sencilla.
Solución de llenado de electrodos de pH y ORP que contiene 3,5 M KCl, que se ha fabricado específicamente para los electrodos de unión doble, y 3,5 M KCl + AgCl específicamente para electrodos de unión sencilla
  • Prácticos frascos de 30 ml
  • Frasco claramente marcado con fecha de caducidad y número de lote
  • Cuatro frascos de 30 ml de solución electrolítica de 3,5 M KCl (+ AgCl para unión sencilla) que garantiza un rendimiento de medición óptimo de su electrodo de pH o de ORP de unión sencilla.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Concentración 3,5 M de KCl
Tipo Solución de llenado de electrolitos
Junta Doble
Cantidad 4/pack