Learn More
BTX™ Hybrimune Cámara coaxial de 2 ml para optimización de electrofusión
Descripción
- Las cámaras de optimización de 2 ml se han diseñado con características eléctricas idénticas para facilitar la ampliación directa a la producción, una vez optimizados los parámetros de pulso.
- Además, las cámaras de 2 ml tienen un fondo transparente para poder ver la alineación celular mediante un microscopio invertido o normal.
- No se puede utilizar con tensiones superiores a 1000 V. ±7000 V (CC + pico AC ) o 2500 Vrms a 1/100 y 1/1000 (voltaje de entrada)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Fusión celular, producción de hibridomas |
| Para utilizar con (equipo) | Hybrimune Sistema de producción de hibridomas, ECM™ Sistemas de fusión de celdas eléctricas 2001+ |
| Línea de productos | BTX Electropotación/Electrofusión |
| Tipo de producto | Accesorio de electrofusión |
| Descripción | Hybrimune Cámara coaxial de 2 ml para optimización |
| Pantalla | LCD |
| Fondo (imperial) | 0,2 in |
| Fondo (métrico) | 5 mm |
| Forma del electrodo | Circular |
| Tipo de campo | No uniforme |
| Mostrar más |