Learn More
BTX™ Cámaras de electrofusión - Cámaras de fusión Meander
Descripción
- Novedoso diseño de microportaobjetos que se utiliza específicamente para la fusión electrocelular.
- Aleación de metal conductivo con dos barras primarias separadas 0,2 mm.
- Diseñado para la visualización directa de la formación de los dímeros.
- Compatible con sistemas BTX como ECM 2001+ y Gemini X2.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Fusión celular, producción de hibridomas, fusión de protoplastos vegetales |
| Para utilizar con (equipo) | Generador ECM 2001 |
| Material | aleación de metales |
| Línea de productos | BTX Electrofusion |
| Tipo de producto | Electrofusion accessory |
| Tensión | 16VAC, 480VDC |
| Descripción | Meander Fusion Chamber, 4 Pk. |
| Tipo de campo | Divergente |
| Incluye | 4 x Meander Fusion Chambers |
| Intervalo de números de impulsos | 1 to 99 (depending on voltage) |
| Mostrar más |