Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de almacenamiento de electrodos para electrodos de pH de 12 mm, 3/paquete
Almacene y proteja los electrodos de pH con estos accesorios, que incluyen frascos de almacenamiento y protectores de bulbos de electrodos.
Marca:  Thermo Scientific™ 910003
Código de producto. 10614131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Almacene y proteja sus electrodos de pH con los accesorios Thermo Scientific™ para electrodos de pH Orion™. Los frascos de almacenamiento protegen y acondicionan los electrodos cuando no se utilizan. El protector de bulbo protege el bulbo sensor de pH de los electrodos de vidrio para pH.
Frascos de almacenamiento de electrodos
  • Se pueden utilizar con cualquier electrodo de pH de 6, 8 o 12 mm
Protectores de perilla de electrodos
  • Diseñadas para electrodos de pH con cuerpo de vidrio
  • Su utiliza con electrodos de pH estándar o Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™: un extremo de la protección del protector de perilla se ajusta a electrodos estándar mientras que el otro extremo se ajusta a electrodos Sure-Flow sin interferir con la acción de lavado de Sure-Flow
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.