Learn More
Solución regeneradora de electrodos
Código de producto. 11957755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11957755 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 11957755 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL0218370100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Restore an electrode that is starting to perform poorly. Electrode Regenerative Solution, Chem-Lab is an ammonium hydrogen difluoride solution that can help to regenerate the pH-sensitive glass membrane of an electrode.
Solución de limpieza y de mantenimiento
• Frasco 100mL
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydrogen difouride
CAS 1341-49-7
Punto de ebullición Punto de ebullición: 100 °C
Color Incolora
Densidad 1.00g/mL
Para utilizar con (equipo) Glass Electrodes
Forma física Liquid
Cantidad 100 ml
Fórmula molecular F2H5N
Olor Inodoro
Número MDL MFCD00012018
Envase Frasco
Información de solubilidad Miscibilidad con agua: Completamente miscible
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F.F
Nombre IUPAC amine dihydrofluoride
Peso molecular (g/mol) 57.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Solucion de regeneracion por electrodos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.