Learn More
Mettler Toledo™ Solución de limpieza de pepsina-HCl
Código de producto. 10762712 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Tamaño unitSize
10762712 250 ml 250 ML
1 options
Código de producto. 10762712 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51350100
Elimina la contaminación de proteínas del diafragma de los electrodos de pH. La solución de limpieza de pepsina-HCI Mettler Toledo™ ayuda a mantener el rendimiento de los electrodos y debe utilizarse después de las mediciones y antes de la recalibración. La duración del tratamiento es de aproximadamente 1 hora.
El electrodo de pH es el principal agente de medición del pH. Apenas requiere cuidado especial y atención. Es necesaria la eliminación de la contaminación antes de poder volver a calibrar el electrodo y utilizarlo para otra medición.
El aclarado con agua desionizada no es suficiente cuando la contaminación de proteínas (y otros componentes inorgánicos) esté presente; se recomienda el uso de pepsina-HCl en este caso.
  • Disponible en un práctico frasco con tapón de rosca con etiqueta clara
  • La ficha técnica y la etiqueta contienen información de acuerdo con el Sistema globalmente armonizado (GHS)
  • La duración del tratamiento es de aproximadamente 1 hora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente, sin color
Tipo Limpiador de electrodos
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de la contaminación de proteína y la contaminación por otros componentes inorgánicos de la membrana y otras uniones de electrodos de pH
Material Pepsina/HCL
Intervalo de pH 1
Tamaño 250 ml
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cleaning solution Pepsin / HCl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid, Pepsin A