Descripción
- Se usa con electrodos
- Fabricado de cinc
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de electrodo |
| Material | Niquelado |
| Descripción | Abrazadera, especialidad, electrodo, CLS-ELECTZ |
| Longitud (imperial) | 7,00 in |
| Longitud (métrico) | 178,00 mm |