Learn More
Mettler Toledo™ Brazo portaelectrodos EasyPlace completo
Código de producto. 17531016
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
EasyPlace
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17531016 EasyPlace cada uno
1 options
Código de producto. 17531016 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30671569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    263.51€ / paquete de 1
    Ahorro 41.49€
    13% Descuento
En stock
El brazo portaelectrodos EasyPlace admite una medición y calibración eficaces. Con un movimiento vertical perfecto, los riesgos de derrame se minimizan. Incluye vaso de precipitados de estacionamiento, inserto del vaso de precipitados de estacionamiento y
  • Control preciso
  • El movimiento perfectamente vertical del sensor facilita la inserción del sensor en las muestras
  • El lugar correcto
  • El EasyPlace contiene posiciones específicas para calibración, almacenamiento y medición de sensores a corto y largo plazo, lo que simplifica los flujos de trabajo diarios
  • Encaja perfectamente
  • El brazo portaelectrodos EasyPlace encaja con el agitador magnético EasyMix y los sobres estándar, lo que simplifica el funcionamiento y ahorra espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Brazo portaelectrodos, EasyPlace completo
Para utilizar con (equipo) EasyPlace