Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Soporte de suelo para dispensador de cassette electrónico
Código de producto. 12698345 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Independiente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
12698345 Independiente cada uno
1 options
Código de producto. 12698345 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 11430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    114.76€ / paquete de 1
    Ahorro 245.24€
    68% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El dispensador de casete electrónico con soporte de suelo es compatible con una variedad de dispensadores electrónicos de cuidado de la piel, por lo que puede ofrecer desinfectante de manos donde más lo necesite.
  • Portátil, ajustable y duradero, lo que lo convierte en una opción inteligente para salas de descanso, baños, entradas y mucho más
  • Elija entre una amplia variedad de productos para el cuidado de la piel y el desinfectante de manos en cassette de la marca de confianza Kleenex™
  • Utilícelo con una variedad de dispensadores electrónicos para el cuidado de la piel compatibles, que se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema dispensador
Altura (imperial) 4.79 ft.
Altura (métrico) 1,46 m
Admite Casete limpiador
Material Plástico
Mounting Independiente
No. of Compartments 1