Learn More
Edulab Kit de circuitos eléctricos
Código de producto. 30280281
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de electrónica
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de producto unitSize
30280281 Kit de electrónica 1 set
1 options
Código de producto. 30280281 Proveedor Edulab N.º de proveedor VTT12303425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un sistema flexible y de bajo costo DuraLab Kit diseñado como un enfoque alternativo para las investigaciones de los alumnos sobre circuitos simples.
  • Incluye componentes individuales como interruptores, reóstatos y portalámparas montados en paneles de plástico separados con enchufes de 4 mm.
  • Los paneles se pueden conectar entre sí con cables apilables de 4 mm para formar circuitos.
  • Apoya la enseñanza de conceptos básicos de circuitos en el nivel Key Stage 2 y se extiende a aplicaciones en estudios de Key Stage 3
  • Ayuda a los estudiantes a explorar los principios eléctricos a través de la investigación práctica.
  • Se suministra en dos bandejas de poliestireno para facilitar la organización y el almacenamiento.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de electrónica
Para utilizar con (equipo) Incluido
Longitud (imperial) 17,67 in
Longitud (métrico) 44.9 cm
Material Metal, Plástico
Tensión 9 V